Stampa…
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR14881-1G OR14881-250MG
APOSOR14881-1GEA 256 EUR
APOSOR14881-1G APOSOR14881-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride 95%
Tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetyl chloride
Formula: C₇H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 162,62 g/mol
Punto di ebollizione: 110…111 °C/11mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669649
CAS Number: 40500-05-8
UN: 3265
ADR: 8,II