Stampa…
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14876-1G OR14876-5G
APOSOR14876-1GEA 0 EUR
APOSOR14876-1G APOSOR14876-5G
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₄H₂ClNO₂S
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02187331
CAS Number: 101012-12-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III