Stampa…
1-Methylindoline-5-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14874-1G OR14874-5G
APOSOR14874-1GEA 0 EUR
APOSOR14874-1G APOSOR14874-5G
1-Methylindoline-5-carboxylic acid 95+%
1-Methylindoline-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Punto di fusione: 220,5…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09879911
CAS Number: 380922-37-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III