Stampa…
2,4,6-Tribromoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3,5-Tribromo-2-methoxybenzene
OR1486-100G OR1486-25G OR1486-5G
APOSOR1486-100GEA 198 EUR
APOSOR1486-100G APOSOR1486-25G APOSOR1486-5G
2,4,6-Tribromoanisole
2,4,6-Tribromoanisole
Formula: C₇H₅Br₃O
Peso molecolare: 344,83 g/mol
Punto di ebollizione: 297…299 °C
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192510
CAS Number: 607-99-8