Stampa…
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminothieno[2,3-d]pyrimidine, Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR14855-1G OR14855-500MG
APOSOR14855-1GEA 292 EUR
APOSOR14855-1G APOSOR14855-500MG
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Formula: C₆H₅N₃S
Peso molecolare: 151,19 g/mol
Punto di fusione: 234…236 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01316189
CAS Number: 14080-56-9