Stampa…
3-(tert-Butyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-3-(tert-butyl)-1,2,4-thiadiazole
OR14854-1G OR14854-250MG
APOSOR14854-1GEA 569 EUR
APOSOR14854-1G APOSOR14854-250MG
3-(tert-Butyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
3-(tert-Butyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Formula: C₆H₁₁N₃S
Peso molecolare: 157,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09865006
CAS Number: 13383-44-3