Stampa…
5-Amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14846-1G OR14846-5G OR14846-10G
APOSOR14846-1GEA 14.7 EUR
APOSOR14846-1G APOSOR14846-5G APOSOR14846-10G
5-Amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
5-Amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Formula: C₃H₅N₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114751
CAS Number: 17467-35-5