Stampa…
1-(2-Methoxyphenyl)-3-methylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14834-1G OR14834-250MG
APOSOR14834-1GEA 328 EUR
APOSOR14834-1G APOSOR14834-250MG
1-(2-Methoxyphenyl)-3-methylpiperazine
1-(2-Methoxyphenyl)-3-methylpiperazine
Formula: C₁₂H₁₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06804057
CAS Number: 152943-96-9