Stampa…
tert-Butyl-3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dioxo-3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]diazathiane, N1-BOC protected
OR14832-10G OR14832-1G OR14832-5G
APOSOR14832-10GEA 597 EUR
APOSOR14832-10G APOSOR14832-1G APOSOR14832-5G
tert-Butyl-3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₆S
Peso molecolare: 330,36 g/mol
Punto di fusione: 135…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09865024
CAS Number: 1017782-69-2