Stampa…
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dioxo-3-pyridin-3-yldiazathiane, N1-BOC protected
OR14827-10G OR14827-1G OR14827-5G
APOSOR14827-10GEA 597 EUR
APOSOR14827-10G APOSOR14827-1G APOSOR14827-5G
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₅N₃O₄S
Peso molecolare: 273,31 g/mol
Punto di fusione: 157…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09865023
CAS Number: 1017782-68-1