Stampa…
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Cyanophenyl)-2,2-dioxodiazathiane, N1-BOC protected
OR14819-10G OR14819-1G OR14819-5G
APOSOR14819-10GEA 597 EUR
APOSOR14819-10G APOSOR14819-1G APOSOR14819-5G
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₄S
Peso molecolare: 297,34 g/mol
Punto di fusione: 140…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09865021
CAS Number: 1017782-66-9