Stampa…
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Bromobenzyl)-4-(1-hydroxyethyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole
OR14809-1G OR14809-5G
APOSOR14809-1GEA 292 EUR
APOSOR14809-1G APOSOR14809-5G
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
Formula: C₁₂H₁₄BrN₃O
Peso molecolare: 296,17 g/mol
Punto di fusione: 144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09865012
CAS Number: 1017782-60-3