Stampa…
2-(4-Aminophenyl)propanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14806-1G OR14806-250MG OR14806-5G
APOSOR14806-1GEA 207 EUR
APOSOR14806-1G APOSOR14806-250MG APOSOR14806-5G
2-(4-Aminophenyl)propanenitrile
2-(4-Aminophenyl)propanenitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09865026
CAS Number: 28694-90-8