Stampa…
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1478-25G OR1478-5G
APOSOR1478-25GEA 37.7 EUR
APOSOR1478-25G APOSOR1478-5G
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrClO₂
Punto di fusione: 153…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013982
CAS Number: 21739-93-5
EINECS: 244-559-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III