N-Boc-L-alanine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₅NO₄ Punto di fusione: 79…84 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00037225 CAS Number: 15761-38-3 EINECS: 239-847-8 |