Stampa…
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14772-1G OR14772-25G OR14772-5G
APOSOR14772-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14772-1G APOSOR14772-25G APOSOR14772-5G
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₈H₇NO₄
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456498
CAS Number: 20357-24-8