Stampa…
1-Bromonaftalene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: α-Bromonaphthalene
OR14767-1KG OR14767-250G
APOSOR14767-1KGEA 134 EUR
APOSOR14767-1KG APOSOR14767-250G
1-Bromonaftalene 98%
1-Bromonaftalene
Formula: C₁₀H₇Br
Punto di ebollizione: 279…281 °C
Punto di fusione: –2 to 0 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003868
CAS Number: 90-11-9
EINECS: 201-965-2