Stampa…
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1476-100G OR1476-25G OR1476-5G
APOSOR1476-100GEA 145 EUR
APOSOR1476-100G APOSOR1476-25G APOSOR1476-5G
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrClO₂
Punto di fusione: 157…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672930
CAS Number: 936-08-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III