Stampa…
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR14759-25G OR14759-5G OR14759-10G
APOSOR14759-25GEA 49.3 EUR
APOSOR14759-25G APOSOR14759-5G APOSOR14759-10G
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₃·HCl
Punto di ebollizione: 282,3 °C
Punto di fusione: 166…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080855
CAS Number: 40216-83-9