Stampa…
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14756-1G OR14756-250MG
APOSOR14756-1GEA 65.5 EUR
APOSOR14756-1G APOSOR14756-250MG
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Formula: C₆H₆N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367779
CAS Number: 607373-82-0