Stampa…
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1H-Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride
OR14754-100G OR14754-25G
APOSOR14754-100GEA 74.2 EUR
APOSOR14754-100G APOSOR14754-25G
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Formula: C₄H₇ClN₄
Peso molecolare: 146,58 g/mol
Punto di fusione: 167…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210087
CAS Number: 4023-02-3
EINECS: 429-520-1