Stampa…
3-(Aminomethyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Hydroxybenzylamine
OR14753-1G OR14753-5G OR14753-250MG
APOSOR14753-1GEA 62.6 EUR
APOSOR14753-1G APOSOR14753-5G APOSOR14753-250MG
3-(Aminomethyl)phenol
3-(Aminomethyl)phenol
Formula: C₇H₉NO
Punto di fusione: 165…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798977
CAS Number: 73604-31-6
UN: 3259
ADR: 8,III