Stampa…
L-Lisina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L(+)-Lisina, H-Lys-OH
OR14752-100G OR14752-1KG OR14752-500G
APOSOR14752-100GEA 55.3 EUR
APOSOR14752-100G APOSOR14752-1KG APOSOR14752-500G
L-Lisina
L-Lisina
Formula: C₆H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Punto di fusione: 215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064433
CAS Number: 56-87-1
EINECS: 200-294-2