Stampa…
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14751-1G OR14751-5G
APOSOR14751-1GEA 59.6 EUR
APOSOR14751-1G APOSOR14751-5G
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Formula: C₁₄H₁₁BrO₂
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01311588
CAS Number: 54118-76-2