Stampa…
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14748-10G OR14748-1G OR14748-5G
APOSOR14748-10GEA 285 EUR
APOSOR14748-10G APOSOR14748-1G APOSOR14748-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₉Cl₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2031-23-4