Stampa…
Triacetyl resveratrol 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR14747-5G OR14747-10G
APOSOR14747-5GEA 21.9 EUR
APOSOR14747-5G APOSOR14747-10G
Triacetyl resveratrol 98+%
Triacetyl resveratrol
Formula: C₂₀H₁₈O₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01546481
CAS Number: 42206-94-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III