Stampa…
3,3-Diphenyl-L-alanine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: H-Ala(3,3-DiPhenyl)-OH, (S)-2-Amino-3,3-diphenylpropanoic acid
OR14742-10G OR14742-1G OR14742-5G
APOSOR14742-10GEA 521 EUR
APOSOR14742-10G APOSOR14742-1G APOSOR14742-5G
3,3-Diphenyl-L-alanine
3,3-Diphenyl-L-alanine
Formula: C₁₅H₁₅NO₂
Peso molecolare: 241,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631989
CAS Number: 149597-92-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III