Stampa…
H-Phe(4-tBu)-OH 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14740-1G OR14740-5G
APOSOR14740-1GEA 58 EUR
APOSOR14740-1G APOSOR14740-5G
H-Phe(4-tBu)-OH 96%
H-Phe(4-tBu)-OH
Formula: C₁₃H₁₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02259528
CAS Number: 82372-74-5