Stampa…
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1474-1G OR1474-5G
APOSOR1474-1GEA 256 EUR
APOSOR1474-1G APOSOR1474-5G
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₂N₂O₄
Punto di fusione: 120…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01568075
CAS Number: 386715-41-9