Stampa…
2-Allyl-D-glycine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: D-Allylglycine, H-D-Allyl-Gly-OH, H-D-Gly(Allyl)-OH
OR14737-1G OR14737-5G
APOSOR14737-1GEA 241 EUR
APOSOR14737-1G APOSOR14737-5G
2-Allyl-D-glycine 98%
2-Allyl-D-glycine
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063104
CAS Number: 54594-06-8