Stampa…
L-Allylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(-)-alpha-Allylglycine, H-Ally-Gly-OH, H-Gly(Ally)-OH, 2-Allyl-L-glycine, (2S)-2-Aminopent-4-enoic acid, (S)-2-Allylglycine
OR14736-1G OR14736-5G
APOSOR14736-1GEA 24.8 EUR
APOSOR14736-1G APOSOR14736-5G
L-Allylglycine
L-Allylglycine
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115,132 g/mol
Punto di fusione: 283 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002627
CAS Number: 16338-48-0