Stampa…
3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-β-(2-Thienyl)-Ala-OH, 3-(2-Thienyl)-L-alanine, (S)-2-Amino-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
OR14732-1G OR14732-5G
APOSOR14732-1GEA 72.7 EUR
APOSOR14732-1G APOSOR14732-5G
3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
3-(2-Thienyl)-L-alanine
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064335
CAS Number: 22951-96-8