Stampa…
H-4-Pal-OH·2HCl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14725-1G OR14725-250MG OR14725-5G
APOSOR14725-1GEA 132 EUR
APOSOR14725-1G APOSOR14725-250MG APOSOR14725-5G
H-4-Pal-OH·2HCl 98%
H-4-Pal-OH·2HCl
Formula: C₈H₁₀N₂O₂·₂HCl
Punto di fusione: 257…259 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860883
CAS Number: 37535-49-2