Stampa…
3-(3-Pyridyl)-L-alanine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid, H-β-(3-Pyridyl)-Ala-OH, H-3-Pal-OH
OR14723-1G OR14723-5G
APOSOR14723-1GEA 235 EUR
APOSOR14723-1G APOSOR14723-5G
3-(3-Pyridyl)-L-alanine 95%
3-(3-Pyridyl)-L-alanine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di fusione: 248…252 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079676
CAS Number: 64090-98-8