3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Punto di fusione: 191,4 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00237827 CAS Number: 37535-51-6 |