Stampa…
3,4-Dichloro-D-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-2-Amino-3-(3,4-dichlorophenyl)propanoic acid, H-3,4-Dichloro-D-Phe-OH, H-D-Phe(3,4-DiCl)-OH, 2-Amino-3-3-4-dichlorophenyl-propanoic-acid, D-3,4-Dichlorophenylalanine
OR14720-5G OR14720-10G OR14720-25G
APOSOR14720-5GEA 143 EUR
APOSOR14720-5G APOSOR14720-10G APOSOR14720-25G
3,4-Dichloro-D-phenylalanine
3,4-Dichloro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₉Cl₂NO₂
Peso molecolare: 234,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671682
CAS Number: 52794-98-6