Stampa…
L-1-Naphthylalanine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-1-Nal-OH, 3-(1-Naphthyl)-L-alanine
OR14711-100MG OR14711-5G OR14711-10G
APOSOR14711-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR14711-100MG APOSOR14711-5G APOSOR14711-10G
L-1-Naphthylalanine 95%
L-1-Naphthylalanine
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Peso molecolare: 215,252 g/mol
Punto di fusione: 254 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00066086
CAS Number: 55516-54-6