(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic Acid, H-D-Tic-OH, D-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14710-100G
OR14710-25G
APOSOR14710-100GEA
287
EUR
APOSOR14710-100G
APOSOR14710-25G
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Peso molecolare: 177,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144038 CAS Number: 103733-65-9 |