Stampa…
3-Nitro-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid, H-Phe(3-NO₂)-OH
OR14707-1G OR14707-5G
APOSOR14707-1GEA 75.4 EUR
APOSOR14707-1G APOSOR14707-5G
3-Nitro-L-phenylalanine 97%
3-Nitro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
Peso molecolare: 210.189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860661
CAS Number: 19883-74-0