Stampa…
4-Methyl-D-phenylalanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14704-5G OR14704-1G
APOSOR14704-5GEA 63.8 EUR
APOSOR14704-5G APOSOR14704-1G
4-Methyl-D-phenylalanine 98%
4-Methyl-D-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00152137
CAS Number: 49759-61-7