Stampa…
1-Bromo-3-chlorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromochlorobenzene
OR1470-100G OR1470-25G
APOSOR1470-100GEA 35 EUR
APOSOR1470-100G APOSOR1470-25G
1-Bromo-3-chlorobenzene 98%
1-Bromo-3-chlorobenzene
Formula: C₆H₄BrCl
Peso molecolare: 191,45 g/mol
Punto di ebollizione: 195…197 °C
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000568
CAS Number: 108-37-2
EINECS: 203-575-8