Stampa…
4-Chloro-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR14691-10G OR14691-5G OR14691-1G
APOSOR14691-10GEA 58 EUR
APOSOR14691-10G APOSOR14691-5G APOSOR14691-1G
4-Chloro-L-phenylalanine 97%
4-Chloro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Punto di fusione: 263 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063065
CAS Number: 14173-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I