Stampa…
2-Bromo-4-chloroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1469-100G OR1469-250G OR1469-500G
APOSOR1469-100GEA 50.9 EUR
APOSOR1469-100G APOSOR1469-250G APOSOR1469-500G
2-Bromo-4-chloroanisole
2-Bromo-4-chloroanisole
Formula: C₇H₆BrClO
Punto di ebollizione: 127 °C/17,2mmHg
Densità: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079705
CAS Number: 60633-25-2