Stampa…
2-Chloro-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14687-1G OR14687-25G OR14687-5G
APOSOR14687-1GEA 24.4 EUR
APOSOR14687-1G APOSOR14687-25G APOSOR14687-5G
2-Chloro-L-phenylalanine
2-Chloro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Punto di fusione: 196…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077921
CAS Number: 103616-89-3