Stampa…
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR14685-100G OR14685-25G OR14685-5G
APOSOR14685-100GEA 513 EUR
APOSOR14685-100G APOSOR14685-25G APOSOR14685-5G
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid 98%
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₂₁H₂₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00235898
CAS Number: 86069-86-5