Stampa…
N-(4-Bromobutyl)phthalimide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
OR1468-100G OR1468-25G OR1468-5G
APOSOR1468-100GEA 200 EUR
APOSOR1468-100G APOSOR1468-25G APOSOR1468-5G
N-(4-Bromobutyl)phthalimide 98%
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Formula: C₁₂H₁₂BrNO₂
Peso molecolare: 282,14 g/mol
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005905
CAS Number: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2