Stampa…
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,3S)-(+)-3-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected, (1R,3S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR14679-1G OR14679-5G
APOSOR14679-1GEA 69.8 EUR
APOSOR14679-1G APOSOR14679-5G
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95+%
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,276 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320858
CAS Number: 161660-94-2