Stampa…
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid, Boc-D-AcPAC, (1S,3R)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic Acid, (1S,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR14678-1G OR14678-5G
APOSOR14678-1GEA 98.9 EUR
APOSOR14678-1G APOSOR14678-5G
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 97%
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320857
CAS Number: 261165-05-3