N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₅NO₄ Punto di fusione: 85 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD01320855 CAS Number: 63039-48-5 |