Stampa…
1-Bromo-4-butylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromophenyl)butane
OR1467-100G OR1467-250G OR1467-25G
APOSOR1467-100GEA 64 EUR
APOSOR1467-100G APOSOR1467-250G APOSOR1467-25G
1-Bromo-4-butylbenzene
1-Bromo-4-butylbenzene
Formula: C₁₀H₁₃Br
Peso molecolare: 213,12 g/mol
Punto di ebollizione: 242 °C
Densità: 1,208 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040934
CAS Number: 41492-05-1